40-50023
xMAP® Sheath Concentrate PLUS, RUO
Sinonimo/i:
40-50000, 4050000, FLEXMAP 3D, FlexMAP, Luminex, SHEATHFLUID PLUS Concentrate, flexmap, lx100, lx200, sheath fluid, sheathfluid PLUS
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Contenuto correlato
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.