401414
Goat Anti-Rat IgG, H & L Chain Specific Fluorescein Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Immunohistochemistry (1:20-1:40)
Immunofluorescence (1:100, indirect)
Confezionamento
Attenzione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2