401393
Goat Anti-Rabbit IgG, H & L Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Goat IgG antibody, Goat anti-rabbit IgG, Peroxidase conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
0.02% thimerosal as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoelectrophoresis (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2