I6760
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
clone HP-6017, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific), Anti Human Igg Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody - Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse, Mouse Anti-Human Igg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP-6017, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
tecniche
indirect ELISA: 1:3,000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- imprint immunofixation (IIF)
- immunofluorometric assay (IFMA)
- hemagglutination (HA)
- hemagglutination inhibition (HAI)
- particle counting immunoassay(PACIA)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?