400011
Caspase-1 Inhibitor I, Cell-Permeable
The Caspase-1 Inhibitor I, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase-1 Inhibitor I, Cell-Permeable, ICE Inhibitor I, Cell-permeable, YVAD-CHO, Cell-permeable, Ac-AAVALLPAVLLALLAPYVAD-CHO
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
1 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caspase-1
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Lin, Y.-Z., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 5305.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Reiter, L.A. 1994. Int. J. Pept. Protein Res.43, 87.
Thornberry, N.A., et al. 1994. Biochemistry33, 3934.
Thornberry, N.A., et al. 1994. MethodsEnzymol. 244, 615.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature 356, 768.
WGK 1