235427
Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable
InSolution, ≥90%
Sinonimo/i:
InSolution Caspase-3 Inhibitor I, Cell-Permeable, Cell-permeable, DEVD-CHO; CPP32/Apopain Inhibitor, Cell-permeable
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
caspase-3
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotechnol. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.
Lin, Y.-Z., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 14255.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Tewari, M., et al. 1995. Cell 81, 801.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)