390238
Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), powder, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, 10-Hydroxycamptothecin, HCPT
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Camptothecin, 10-Hydroxy-, Camptotheca acuminata, A cell-permeable powerful DNA topoisomerase I inhibitor.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]21c(cc5c([c]2=O)COC(=O)C5(O)CC)c3nc4c(cc3C1)cc(cc4)O
InChI
1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3
HAWSQZCWOQZXHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
DNA topoisomerase I
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ling, Y.H., et al. 1993. Anticancer Res. 13, 1613.
Wani, M.C., and Wall, M.E. 1969. J. Org.Chem.34, 1364.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3