382111
Histone Acetyltransferase Inhibitor IV, CPTH2
Sinonimo/i:
Histone Acetyltransferase Inhibitor IV, CPTH2, HAT Inhibitor IV, Cyclopentylidene-(4-(4ʹ-chlorophenyl)thiazol-2-yl)hydrazone, GCN5 Inhibitor II, N-acetyltransferase 10 Inhibitor I, NAT10 Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H14ClN3S/c15-11-7-5-10(6-8-11)13-9-19-14(16-13)18-17-12-3-1-2-4-12/h5-9H,1-4H2,(H,16,18)
YYTHPXHGWSAKIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chimenti, F., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 530.