370625
Guanabenz Acetate
A cell-permeable α2-adrenoceptor agonist that lowers protein misfolding in stressed cells and acts as a proteostatis regulator.
Sinonimo/i:
Guanabenz Acetate, 1-(2,6-Dichlorobenzylideneamino)guanidine, Acetate, WY-8678
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(c(ccc1)Cl)\C=N\N=C(\[N+H3])/N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Erb, S., et al. 2000. Neuropsychopharmacology23, 138,
Handley, S.L. and Mithani, S., 1984. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.327, 1.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3