368057
Granzyme B Substrate I, Colorimetric
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity.
Sinonimo/i:
Granzyme B Substrate I, Colorimetric, Ac-IETD- pNA, Caspase-8 Substrate I, Ac-IETD-pNA, Caspase-8 Substrate I
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
WGK 1