360589-M
Tetraidrofurano
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tetraidrofurano, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
610 °F
contiene
250 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
Impurezze
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.03%
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- RAFT (Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer) polymerization of p-acetoxystyrene.
- Synthesis of di-tert-butyl-phosphinoferrocene.
- Synthesis of n-TiO2-based amphiphilic polymer brushes.
- To dissolve the LiCl from the Mg2Si nanoparticles.
- As an O-donor ligand to form coordination complexes.
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.
- As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).
- Synthesis of THF doped hydrogen clathrate hydrates.
Altre note
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 360589
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.00 °C - closed cup