360570-M
Piridina
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.72 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
899 °F
Limite di esplosione
12.4 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
115 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Cu: ≤5 ppm
Stringa SMILE
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- complexes with cobalt(II) halides
- pyridine-d5, a deuterated form of pyridine
- ionic liquid matrices (ILMs)
Confezionamento
Altre note
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 360570
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup