Documenti fondamentali
356350
Millipore
Glicerolo
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50161901
NACRES:
NA.25
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
tecniche
electrophoresis: suitable
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Glicerolo 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerolo
Glicerolo FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerolo
Glicerolo BioXtra, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
G6279
Glicerolo
Glicerolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glicerolo
Glicerina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295607
Glicerina
Glicerolo anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18709
Glicerolo