353905
Glutathione Monoethyl Ester
>90% (TLC), solid, GSH-MEE transport, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Glutathione Monoethyl Ester, γ-GCE, L-γ-Glutamyl-L-cysteinyl Ethyl Glycinate, GSH-MEE
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glutathione Monoethyl Ester, Cell-permeable derivative of glutathione (GSH) that undergoes hydrolysis by intracellular esterases to release GSH.
Livello qualitativo
Saggio
>90% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Effective transport of GSH-MEE
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Martensson, J., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 317.
Anderson, M.E., and Meister, A. 1989. Anal. Biochem. 183, 16.
Anderson, M.E., et al. 1985. Arch. Biochem. Biophys. 239, 538.
Wellner, V.P., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 4732.
Puri, R.N., and Meister, A. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 5258.
WGK 1