351801
Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31
The Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31 controls the biological activity of Glucose Transporter.
Sinonimo/i:
Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31, STF-31
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NCc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cnccc3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
NGQPRVWTFNBUHA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3