345878
GGTI-286
A potent, cell-permeable, and selective inhibitor of GGTase I.
Sinonimo/i:
GGTI-286, N-4-[2(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl-(L)-leucine methyl ester, TFA
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid (Glassy)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
SC[C@H](N)CNc1cc(c(cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31N3O3S/c1-15(2)11-21(23(28)29-3)26-22(27)19-10-9-18(25-13-17(24)14-30)12-20(19)16-7-5-4-6-8-16/h4-10,12,15,17,21,25,30H,11,13-14,24H2,1-3H3,(H,26,27)/t17-,21+/m1/s1
IENQPUVVSDIXCT-UTKZUKDTSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Geranylgeranyltransferase (GGTase)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Qian, Y., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem.6, 293.
Lerner, E.C., et al. 1997. Oncogene 15, 1283.
Lerner, E.C., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26770.
WGK 3