Documenti fondamentali
345758
Sigma-Aldrich
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo, rabbit polyclonal, recognizes ganglioside GM₁ asialo.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Immunogeno
purified, bovine brain asialo-ganglioside GM₁
Applicazioni
ELISA (1:500)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric)
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Does not cross-react with other carbohydrate epitopes. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1