Documenti fondamentali
341506
Sigma-Aldrich
Fetuin, Fetal Bovine Serum
Sinonimo/i:
Fetuin, Fetal Bovine Serum
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.71
Origine biologica
bovine serum
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to light brown
Solubilità
water: 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Native fetuin from fetal bovine serum. α1-Globulin present in amounts of 40-50% of total serum protein. After birth it is reduced to 40 mg/100 ml. Important supplement to many serum-free media. Inhibits trypsin activity and promotes cell attachment, growth, and differentiation in many different culture systems. Also contains both N- and O-glycosidically linked carbohydrates. Functions as an opsonin for cationic-deactivating molecules in macrophages. Product must not come in contact with ruminating animals or swine.
Native fetuin from fetal bovine serum. An α-globulin that inhibits trypsin activity and promotes cell attachment, growth, and differentiation in many different culture systems. Also contains both N- and O-glycosidically-linked carbohydrates. Functions as an opsonin for cationic-deactivating molecules in macrophages.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C or for up to 1 week at 4°C.
Altre note
Wang, H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14429.
Nie, Z. 1992. Am. J. Physiol. 263, C551.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5