Key Documents
324801
Sigma-Aldrich
Epoxomicin
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Epoxomicin, Synthetic, Proteasome Inhibitor XIV
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H50N4O7
Peso molecolare:
554.72
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Epoxomicin, InSolution, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 1 mM (50 µg/90 µl) solution of Epoxomicin, Synthetic (Cat. No. 324800) in DMSO.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)