426100
Lactacystin
≥99% (HPLC), solid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Lactacystin, Synthetic, Proteasome Inhibitor VI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Lactacystin, Synthetic, Lactacystin, Synthetic, CAS 1258004-00-0, is an irreversible inhibitor of 20S proteasome inhibitor (IC₅₀ = 500 nM). A covalent inhibitor of the chymotrypsin & trypsin-like activities of proteasome.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@]1(NC(=O)[C@@H]([C@@H]1O)C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15+/m1/s1
DAQAKHDKYAWHCG-AFGIITKNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
20S proteasome (MCP; multicatalytic proteinase complex)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Oda, K., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res.Commun.219, 800.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Imajoh-Ohmi, S., et al. 1995. Biochem.Biophys. Res. Commun.217, 1070.
Jensen, T.J., et al. 1995. Cell 83, 129.
Katagiri, M.M., et al. 1995. J. Antibiot.48, 344.
Mori, S., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 29447.
Tanaka, H., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.216, 291.
Fenteany, G., et al. 1994. Proc. Natl. Acad.Sci. USA91, 3358.
Omura, S., et al. 1991. J. Antibiot.44, 117.
WGK 1