Documenti fondamentali
324690
Millipore
EMPIGEN® BB Detergent, 30% Solution
Sinonimo/i:
n-Dodecyl-N,N-dimethylglycine
About This Item
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Stato
solution
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear pale yellow
CMC
1.6 - 2.1 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
A zwitterionic detergent. Lauryldimethylbetaine is useful as a detergent for solubilization of membrane components and for preparation of viral agents. Also useful for the solubilization of keratins. Has a critical micellar concentration of 1.6-2.1 mM.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
30% ±1% aqueous solution.
Nota sulla preparazione
Can be further diluted with H₂O to the desired concentration.
Altre note
Lowthert, L.A., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 370.Mukklis, F.A., et al. 1986. Vaccine4, 191.James, L.T., and Heckels, J.E. 1981. J. Immunol. Methods42, 223.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPIGEN is a registered trademark of Huntsman Corporation
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3