324414
Dynamin Inhibitor V, 34-2
The Dynamin Inhibitor V, 34-2 controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinonimo/i:
Dynamin Inhibitor V, 34-2, 2-Cyano-N-octyl-3-(1-(3-dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl)-acrylamide
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCCCCCCCC)/C(C#N)=C/C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C25H36N4O/c1-4-5-6-7-8-11-15-27-25(30)21(19-26)18-22-20-29(17-12-16-28(2)3)24-14-10-9-13-23(22)24/h9-10,13-14,18,20H,4-8,11-12,15-17H2,1-3H3,(H,27,30)/b21-18+
MYIMRONQBLZJFI-DYTRJAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hill, T.A., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3762.
WGK 2