Key Documents
2618
Millipore
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus
Purified DNA from calf thymus. A260/280 nm: ≥ 1.8); S20w: 15.4-17.4; hyperchromicity: ≥27%.
Sinonimo/i:
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Calf Thymus, DNA, Calf Thymus
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A260/280 nm: ≥ 1.8); hyperchromicity: ≥27%.
Purified DNA from calf thymus.
Purified DNA from calf thymus. An essential component of chromosomes. A260/280 nm: ≥ 1.8); hypechromicity: ≥27%.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3