260921
DNA Methyltransferase Inhibitor II, SGI-1027
Sinonimo/i:
DNA Methyltransferase Inhibitor II, SGI-1027, N-(4-(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ylamino)phenyl)-4-(quinolin-4-ylamino)-benzamide, S-1027, DNA MTase Inhibitor II
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥88% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3