252721
n-Decanoylsucrose
A non-ionic detergent useful for solubilization and isolation of pigment proteins of brown algae. Can be easily removed by dialysis.
Sinonimo/i:
n-Decanoylsucrose, α-D-Glucopyranoside, β-D-Fructofuranosyl Monodecanoate, Sucrose Monocaprate
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
CMC
2.5 mM
Solubilità
water: 10%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(26)34-22(20(31)18(29)16(27)13(10-23)33-22)21(12-25)19(30)17(28)14(11-24)32-21/h13-14,16-20,23-25,27-31H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1
KQXPBHIAPSOIPX-RAGLHBGGSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Makimo, S., et al. 1983. Agric.Biol. Chem. 47, 319.
WGK 3