Documenti fondamentali
251765
Sigma-Aldrich
DAR-4M AM
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM.
Sinonimo/i:
DAR-4M AM, Diaminorhodamine-4M AM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H31IN4O5
Peso molecolare:
630.47
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark red
Fluorescenza
λex ~560 nm
λem ~575 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable, photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM. Intracellularly releases DAR-4M (Cat. No. 251760) by the action of esterases. Reacts with NO, in the presence of O2, resulting in a triazolo-rhodamine analog (DAR-4M T) that exhibits about 840-fold greater fluorescence quantum efficiency. The fluorescence intensity is not dependent on pH.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
In DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze at (-20°C). Use immediately after dilution, discard any unused portion.
Altre note
Kojima, H., et al. 2001. Anal. Chem.73, 1967.
Kojima, H., et al. 2000. Tetrahedron Lett.41, 69.
Note legali
Not available for sale in Japan.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C