239823
CXCR3 Agonist, PS372424
The CXCR3 Agonist, PS372424 controls the biological activity of CXCR3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
CXCR3 Agonist, PS372424, (S)-N-((S)-1-((cyclohexylmethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)-2-(4-oxo-4-phenylbutanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide, Chemokine (C-X-C motif) Receptor 3 Agonist
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)CNC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C2CC3=CC=CC=C3CN2C(=O)CCC(=O)C4=CC=CC=C4
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Stroke, I. L., et al. 2006, Biochem Biophys Res Comm.349, 221.
WGK 3