239806
Cyclopamine, V. californicum
InSolution, ≥97%, controls the biological activity of Sonic Hedgehog signaling pathway
Sinonimo/i:
InSolution Cyclopamine, V. californicum, Shh Signaling Antagonist I in EtOH
Saggio
≥97% (NMR)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
OC(C1)CCC2(C)C1=CCC3C2CC4=C(C)[C@@]5(O[C@@H](C[C@H](C)CN6)[C@@H]6[C@H]5C)CCC34
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Kim, S.K., and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Incardona, J.P., et al. 1998. Development125, 3553.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.