2384
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle
Sinonimo/i:
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle, rCPK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit skeletal muscle
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥300 U/mg, 25 °C
750 U/mg, 37 °C
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
0.1 M imidazole buffer, pH 6.6: soluble
0.5% NaHCO3, pH 9.0: soluble
Attività estranea
ATPase, hexokinase, myokinase <0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
WGK 3