235752
Anti-C-Reactive Protein Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-CRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRP(1401)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.1 µg/ml,see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Radioimmunoassay (see comments)
Confezionamento
Attenzione
WGK 1