227040
Anti-Cholera Toxin, B-Subunit Goat pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Cholera Antibody, Cholera Toxin Detection, Goat Anti-Cholera Toxin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (1:4000; see application references)
Immunocytochemistry (1:200; see application references)
ELISA (1:10,000; see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Craig, J.P. 1971. Microbial Toxins 2A, 189.
Selected Citations
Peters, I., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta1788, 964.
Balasubramanian, N., et al. 2007. Nature Cell Biology9, 1381.
Nemchinov, L.G., Et al. 2000. Arch. Virol.145, 2557.
WGK 1