227036
Cholera Toxin, Vibrio cholerae, Type Inaba 569B, Azide Free
Cholera toxin Inaba 569B, CAS 9012-63-9, has a single A subunit surrounded by five polypeptides chains of the B subunits. The A subunit catalyzes the ADP-ribosylation of the α-subunit of G-proteins.
Sinonimo/i:
Cholera Toxin, Vibrio cholerae, Type Inaba 569B, Azide Free
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
α-subunit of G-proteins
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3