220485-M
Chk2 Inhibitor
The Chk2 Inhibitor, also referenced under CAS 724708-21-8, controls the biological activity of Chk2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Chk2 Inhibitor, 5-(2-Amino-5-oxo-1,5-dihydroimidazol-4-ylidine)-3,4,5,10-2H-azepino[3,4-b]indol-1-one, Chk1 Inhibitor II, Chk2 Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N1C(=N\C(=C2\CCNC(=O)c3[nH]c4c(c3\2)cccc4)\C1=O)N
InChI
FRROPNANZGODOW-MKFZHGHUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Chk2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sharma, V., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 3700.
WGK 1