Documenti fondamentali
220202
Millipore
CHAPSO
Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state.
Sinonimo/i:
CHAPSO, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H58N2O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
>98% (TLC)
Stato
solid
PM
micellar wt 9960
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Numero d'aggregazione
11
Colore
white
CMC
8 mM
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CC(O)C[N+](CCCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C)(C)C
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Descrizione generale
Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state (aggregation number: 11; CMC: 8 mM; micellar weight: 9960). Capable of solubilizing the opiate receptor to a state exhibiting reversible binding of opiates. Has a higher solubility than CHAPS because of its more polar head group.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 days at 4°C.
Altre note
Simonds, W.F., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Brij® 58 average Mn ~1124
Sigma-Aldrich
P5884
Brij® 58
CHAPS idrato ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3023
CHAPS idrato