850500P
Avanti
CHAPS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
PM
614.88 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850500P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
tecniche
protein quantification: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@@H](CCC(NCCC[N+](C)(CCCS(=O)([O-])=O)C)=O)C)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)