219673-M
CFTR-F508del Corrector II, Corr-4a
A cell-permeable bisaminomethylbithiazole compound that is reported to rescue/correct the folding defect of CFTR δF508 mutant via direct interaction.
Sinonimo/i:
CFTR-F508del Corrector II, Corr-4a, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductor Regulator Mutant Corrector II, N-(2-(5-Chloro-2-methoxy-phenylamino)-4ʹ-methyl-[4,5ʹ]bithiazolyl-2ʹ-yl)-benzamide, Corr-4, N-(2-(5-Chloro-2-methoxy-phenylamino)-4ʹ-methyl-[4,5ʹ]bithiazolyl-2ʹ-yl)-benzamide, Corr-4, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductor Regulator Mutant Corrector II
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClN4O2S2/c1-12-18(30-21(23-12)26-19(27)13-6-4-3-5-7-13)16-11-29-20(25-16)24-15-10-14(22)8-9-17(15)28-2/h3-11H,1-2H3,(H,24,25)(H,23,26,27)
RDOBOPJBMQURAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Young, A., et al. 2009. Biochem. J.421, 377.
Wang, Y., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 33247.
Wang, Y., et al. 2007. Mol. Pharmacol.71, 751.
Wang, Y., et al. 2007. Biochem. J.406, 257.
Pedemonte, N., et al. 2005. J. Clin. Invest.115, 2564.
WGK 3