Key Documents
219458
Millipore
D(+)Cellobiose
Substrate for β-glucosidase.
Sinonimo/i:
D(+)Cellobiose, Glcβ1,4Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Substrate for β-glucosidase.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Pitson, S.M., et al. 1997. Enzyme Microb. Technol. 21, 182.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1