219343
Cathepsin S, Human, Recombinant, E. coli
Cathepsin S, Human, Recombinant, E. coli, is prepared without a tag or fusion protein. A major lysosomal cysteine proteinase with high specific activity.
Sinonimo/i:
Cathepsin S Protein
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥30,000 mU/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell based assay: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CTSS(1520)
Descrizione generale
Recombinant, human cathepsin S expressed in E. coli without a tag or fusion protein. A major lysosomal cysteine proteinase that is preferentially expressed in macrophages and microglia. Shown to be involved in the processing of antigenic peptides for presentation by MHC Class II molecules on the surface of antigen-presenting cells by mediating invariant (Ii) chain degradation. Inhibition of cathepsin S results in impaired antigen-presentation.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Riese, R.J., et al. 1998. J. Clin. Invest.101, 2351.
Sukhova, G.K., et al. 1998. J. Clin. Invest.102, 576.
Kirschke, H., and Wiederanders, B. 1994. Methods Enzymol.244, 500.
Xin, X.Q., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.299, 334.
Kirschke, H., et al. 1989. Biochem. J.264, 467.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1