Documenti fondamentali
203994
Sigma-Aldrich
N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin
A potent and selective inhibitor of α-D-galactosidase.
Sinonimo/i:
N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.28
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (LC/MS)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A potent and selective inhibitor of α-D-galactosidase.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
α-D-galactosidase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at (-20°C).
Altre note
Platt, F.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 27108.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1