200980-M
Bikinin
A cell-permeable nonsteroidal pyridinylamido compound that acts as an ATP-competitive inhibitor.
Sinonimo/i:
Bikinin, Arabidopsis GSK-3 Inhibitor, Arabidopsis SHAGGY-related Kinase Inhibitor, GSK-3-like Kinase BIN2 Inhibitor, 4-((5-Bromo-2-pyridinyl)amino)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cnc(cc1)NC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C9H9BrN2O3/c10-6-1-2-7(11-5-6)12-8(13)3-4-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
XFYYQDHEDOXWGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3