Documenti fondamentali
194933
Sigma-Aldrich
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh
solid, proteolytic substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
AZOCOLL Substrate, >100 Mesh, General proteolytic substrate.
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark red
Solubilità
PBS: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
General proteolytic substrate. Smaller particle size provides a rapid, simple method for quantitative determination of protease content in aqueous solutions. Color yield (520 nm): >1.0; blank (520 nm, 50 mg/5 ml buffer, 10 minutes at 37°C, pH 7.0): <0.3. Mesh: >100.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
General proteolytic substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Poilane, I., et al. 1998. Can. J. Microbiol. 44, 157.
Braganza, V.J., and Simmons, W.H. 1991. Biochemistry 30, 4997.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3