Key Documents
1.93715
Supelco
Cadmium chloride
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cadmium chloride, Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CdCl2
Peso molecolare:
183.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Densità del vapore
6.3 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Punto di fusione
568 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany