Key Documents
1.93714
Supelco
Potassium acetate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93714.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1