Key Documents
1.93659
Supelco
Ammonium thiocyanate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ammonium thiocyanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1