Documenti fondamentali
1.93647
Supelco
Iron(II) sulfate heptahydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Iron(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FeO4S · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1