1.03963
Iron(II) sulfate heptahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Iron(II) sulfate heptahydrate, Iron
About This Item
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Descrizione
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
crystalline
solid
Potenza
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità
1.89 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1