Documenti fondamentali
1.93645
Supelco
Solfato di magnesio eptaidrato
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
About This Item
Formula condensata:
MgSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1