Documenti fondamentali
1.93626
Supelco
Tartrato di Sodio e Potassio tetraidrato
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4KNaO6 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1