Documenti fondamentali
1.93248
Supelco
Sodio tiosolfato pentaidrato
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
ACS reagent
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Confezionamento
1.93248.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93248.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1