182706
SR1
≥98% (HPLC), solid, AhR antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
AhR Antagonist II, SR1, 4-(2-(2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-ylamino)ethyl)phenol, 4-[2-[[2-Benzo[b]thien-3-yl-9-(1-methylethyl)-9H-purin-6-yl]amino]ethyl]phenol, StemRegenin 1
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AhR Antagonist II, SR1, The AhR Antagonist II, SR1 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H23N5OS/c1-15(2)29-14-26-21-23(25-12-11-16-7-9-17(30)10-8-16)27-22(28-24(21)29)19-13-31-20-6-4-3-5-18(19)20/h3-10,13-15,30H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27,28)
BGFHMYJZJZLMHW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3